39298
Kollicoat® Protect
Synonyme(s) :
Polyvinyl alcohol-polyethylene glycol graft-copolymer and polyvinyl alcohol (PVA)
About This Item
Produits recommandés
Impuretés
≤20 ppm heavy metals (verfied on random samples only)
Résidus de calcination
≤3.0%
Perte
≤5% loss on drying
pH
5.0-8.0 (15% in H2O)
Viscosité
150-450 mPa.s, 20 % in solution(23 °C) (RVT, SP 2/100 RPM)
Indice d'ester
50‑115 mg KOH/g
Adéquation
complies for Infrared spectrum
Application
Remarque sur l'analyse
1,4 dioxane ≤380 ppm, ethylene glykol ≤620 ppm, vinyl acetate ≤100 ppm, methyl acetatea ≤1000 ppm, methanol ≤3000 ppm, acetic acid ≤15000 ppm
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable