Principaux documents
MRCPRT010
Millipore
Filtres à centrifuger Microcon®
NMWCO 10 kDa, Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding), sample volume 0.5 mL
Synonyme(s) :
Centrifuge concentrator
100 EA
600,00 €
600,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
600,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104916
eCl@ss :
36100101
Nomenclature NACRES :
NB.24
600,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding)
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polypropylene tube (for filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical-grade)
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
holdup volume> 10 μL
Conditionnement
pkg of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Microcon®
Paramètres
0.5 mL sample volume
Technique(s)
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longueur
4.50 cm (1.8 in.)
Diamètre
12.3 mm
Surface de filtration
0.32 cm2
Volume de travail
0.5 mL
Dimension de pores
10 kDa NMWCO
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Code du filtre : PL, membrane Ultracel® en cellulose régénérée à faible adsorption
Concentrez et dessalez de manière simple et efficace n′importe quelle macromolécule en solution, avec n′importe quelle centrifugeuse acceptant des tubes de 1,5 ml. Grâce à leur membrane à faible adsorption Ultracel, les filtres Microcon offrent :
•Des recouvrements typiques supérieurs à 95 %, même pour des solutions diluées.
•Une rotation inversée pour maximiser le recouvrement, même dans les échantillons les plus petits.
•Un stockage pratique du filtrat ou de l′échantillon concentré dans un tube de microcentrifugeuse standard.
•Des facteurs de concentration allant jusqu′à 100X.
Caractéristiques :
•Un recouvrement élevé pour les petits volumes grâce à la rotation inversée (facteur de concentration inférieur à 20X).
•Une membrane à faible adsorption Ultracel.
•Un traitement rapide.
Type de filtre : Ultrafiltration
Application
Ce filtre à centrifuger de 0,5 ml permet de concentrer des biomolécules avec une membrane de 10 kDa de poids moléculaire nominal limite. Les filtres à centrifuger Microcon sont particulièrement indiqués pour la concentration et le dessalage de l'ADN et des protéines.
Caractéristiques et avantages
Volume minimal du concentrat final : 50 µl
Liaison
Remplace : 42407
Forme physique
Code couleur : Vert
Informations légales
MICROCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Les clients ont également consulté
Lilly Toker et al.
Chemico-biological interactions, 319, 109007-109007 (2020-02-23)
Acetylcholinesterase (AChE) terminates cholinergic neurotransmission by hydrolyzing acetylcholine. The collagen-tailed AChE tetramer is a product of 2 genes, ACHE and ColQ. The AChE tetramer consists of 4 identical AChE subunits and one polyproline-rich peptide, whose function is to hold the
Ruth Fair-Mäkelä et al.
Mucosal immunology, 13(2), 245-256 (2019-11-28)
All leukocytes can get entrance into the draining lymph nodes via the afferent lymphatics but only lymphoid cells can leave the nodes. The molecular mechanisms behind this phenomenon have remained unknown. We employed genome wide microarray analyses of the subcapsular
Anthony O Beas et al.
Nature communications, 11(1), 2790-2790 (2020-06-05)
Age-dependent changes in metabolism can manifest as cellular lipid accumulation, but how this accumulation is regulated or impacts longevity is poorly understood. We find that Saccharomyces cerevisiae accumulate lipid droplets (LDs) during aging. We also find that over-expressing BNA2, the
Yaowei Liu et al.
Food chemistry, 314, 126177-126177 (2020-01-20)
This study mainly investigated changes in milk serum proteins by simulating the industrial processing of whole milk powder using a label-free proteomic approach. A total of 391 proteins were identified, 89 of which were quantified in all groups. Compared with
Gulzhan Trimova et al.
Arthritis research & therapy, 22(1), 24-24 (2020-02-14)
14-3-3η is an intracellular protein also detected in the serum and synovial fluid of patients with rheumatoid arthritis (RA). It is closely related to disease activity and anti-cyclic citrullinated peptide antibody levels. However, the main source of 14-3-3η and the
Contenu apparenté
Microcon® Centrifugal Filters simply and efficiently concentrate and desalt solutions of DNA, RNA, protein or other macromolecules, using any centrifuge that can accept 1.5 mL tubes.