389021
Poly(propylene carbonate)
average Mn ~50,000 by GPC
Synonyme(s) :
PPC
About This Item
Produits recommandés
Forme
pellets
Poids mol.
average Mn ~50,000 by GPC
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.