Documents
341584
Sigma-Aldrich
Alcool polyvinylique
Mw 89,000-98,000, 99+% hydrolyzed
Synonyme(s) :
PVA
About This Item
Formule linéaire :
[-CH2CHOH-]n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Poids mol.
Mw 89,000-98,000
Chute de bille
11.6-15.4 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
Pf
250 °C (482 °F)
Densité
1.19-1.31 g/cm3
Application(s)
3D bioprinting
advanced drug delivery
Chaîne SMILES 
C=CO
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Clé InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
L′alcool polyvinylique (PVOH) est un polymère linéaire hydrophile qui forme des copolymères d′alcool vinylique et d′acétate de vinyle. De ce fait, les propriétés structurales des polymères d′alcool polyvinylique dépendent du degré de polymérisation et d′hydrolyse. Ces changements provoquent des modifications à la fois chimiques et physiques, par exemple une estérification, une éthérification, une cristallisation, ou une complexation ion-polymère à l′intérieur du polymère. Les structures de PVOH modifié sont utilisées dans les applications biomédicales.
Application
Des particules de zéolite NaA ont été dispersées dans une matrice d′alcool polyvinylique pour préparer une membrane à matrice mixte afin d′étudier la séparation pervaporative de mélanges eau-butanol. Des structures polymères biocompatibles à base de gélatine/alcool polyvinylique ont été utilisées pour concevoir des modèles de cancer en 3D.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Polyvinyl Alcohol in Medicine and Pharmacy: A Perspective
Muppalaneni S and Omidian H
Journal of Developing Drugs, 2(3) (2013)
Interfacing polymeric scaffolds with primary pancreatic ductal adenocarcinoma cells to develop 3D cancer models
Ricci C, et al.
Biomatter (2014)
Jina Jang et al.
Micromachines, 11(8) (2020-08-06)
The design or dimension of micro-supercapacitor electrodes is an important factor that determines their performance. In this study, a microsupercapacitor was precisely fabricated on a silicon substrate by irradiating an imprinted furan micropattern with a CO2 laser beam under ambient
Mixed-matrix membrane prepared from crosslinked PVA with NaA zeolite for pervaporative separation of water-butanol mixtures.
Duckkyu O, et al.
Desalination and Water Treatment, 51(25-27), 5362-5370 null
Siti Naqiah Amrun et al.
EBioMedicine, 58, 102911-102911 (2020-07-28)
Given the unceasing worldwide surge in COVID-19 cases, there is an imperative need to develop highly specific and sensitive serology assays to define exposure to Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Pooled plasma samples from PCR positive COVID-19 patients
Articles
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.