42385
Kollicoat® MAE 30 DP
46.0-50.6% methacrylic acid basis (calc. on solids content)
Synonyme(s) :
Methacrylic acid copolymer dispersion, Methacrylic acid-ethyl acrylate copolymer (1:1) dispersion 30 %
131,00 €
About This Item
131,00 €
Produits recommandés
Concentration
46.0-50.6% (methacrylic acid, calc. on solids content)
Impuretés
≤1 ppm arsenic (verified on random samples only)
≤1.00% coagulum content /particulate matter
≤10 ppm heavy metals (verified on random samples only)
Résidus de calcination
≤0.1%
Résidu d'évap. (140 °C, 30 min.)
28.5-31.5%
Perte
68.5-71.5% loss on drying, 140°C, 30 min.
pH
2.1-3.0
Viscosité
≤15 mPa.s(20 °C) (apparent viscosity)
3-15(20 °C) (mm2/s)
Densité
1.062-1.072
Chaîne SMILES
O(CC)C(=O)C=C.OC(=O)C(=C)C
InChI
1S/C5H8O2.C4H6O2/c1-3-5(6)7-4-2;1-3(2)4(5)6/h3H,1,4H2,2H3;1H2,2H3,(H,5,6)
Clé InChI
GDCRSXZBSIRSFR-UHFFFAOYSA-N
Application
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable