Principaux documents
27920
Sigma-Aldrich
Phosphate de créatine sodique dibasique, Phosphocréatine de sodium dibasique tetrahydrate
≥98.0% (NT), powder
Synonyme(s) :
Phosphate de créatine disodium salt tetrahydrate
About This Item
Formule linéaire :
Na2O3PNHC(=NH)N(CH3)CH2COOH · 4H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.83
Nom du produit
Phosphate de créatine sodique dibasique, Phosphocréatine de sodium dibasique tetrahydrate, ≥98.0% (NT)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (NT)
Forme
powder
Impuretés
≤0.6% free creatine
Solubilité
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.[Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(=N)NP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C4H10N3O5P.2Na.4H2O/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12;;;;;;/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2
Clé InChI
HUWYWJSJJDCZRQ-UHFFFAOYSA-L
Application
La créatine phosphate de sodium dibasique tétrahydratée a été utilisée :
  • dans les essais d′assemblage et de désassemblage du Golgi
  • pour régénérer l′ATP dans l′imagerie par fluorescence
  • pour préparer le mélange maître de synthèse des protéines
Autres remarques
Substrat pour l′essai à la créatine kinase
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
W. Gerhardt et al.
Methods of Enzymatic Analysis, 3, 510-510 (1983)
Reconstitution of the cell cycle-regulated Golgi disassembly and reassembly in a cell-free system
Tang D, et al.
Nature Protocols, 5(4), 758-758 (2010)
Single Molecule Enzymology (2011)
A reconstituted cell-free assay for the evaluation of the intrinsic activity of purified human ribosomes
Penzo M, et al.
Nature Protocols, 11(7), 1309-1309 (2016)
Sameh S M Soliman et al.
Nature microbiology, 6(3), 313-326 (2021-01-20)
Fungi of the order Mucorales cause mucormycosis, a lethal infection with an incompletely understood pathogenesis. We demonstrate that Mucorales fungi produce a toxin, which plays a central role in virulence. Polyclonal antibodies against this toxin inhibit its ability to damage