Principaux documents
ERMAD455K
Creatine kinase MM isoenzyme
ERM®, certified reference material
1 ML
345,00 €
345,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
345,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.24
345,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMAD455K
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3