49601
L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate
puriss. p.a., ≥99.0%
Synonyme(s) :
Potassium L-glutamate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
puriss. p.a.
Pureté
≥99.0% (NT)
≥99.0%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +23±1°, c = 5% in 5 M HCl
Impuretés
≤0.5% foreign amino acids
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Traces de cations
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤200 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES
[K+].[H]O[H].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.K.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
Clé InChI
XIBUKSQTWSKJMQ-QTNFYWBSSA-M
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?