Documents
R7632
Sigma-Aldrich
Rétinol
synthetic, ≥95% (HPLC), (Powder or Powder with Lumps)
Synonyme(s) :
Alcool de vitamine A, Axérophtol, Vitamine A, Vitamine A1, tout-trans-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthyl-1-cyclohexén-1-yl)-2,4,6,8-nonatétraén-1-ol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H30O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.45
Numéro Beilstein :
403040
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
eCl@ss :
34058018
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.79
Source biologique
synthetic
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
(Powder or Powder with Lumps)
Activité spécifique
~2700 U/mg
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
yellow to very dark yellow, to Very Dark Orange
Pf
61-63 °C (lit.)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/CO)=C(C)CCC1
InChI
1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+
Clé InChI
FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
Description générale
Le rétinol, ou vitamine A sous sa forme alcool, est la principale forme circulante de la vitamine A. Il n'est pas actif sur le plan biologique. Le rétinol ou rétinol tout-trans est une molécule de 20 atomes de carbone comprenant un groupement cyclohexényle, une chaîne latérale à quatre doubles liaisons (en configuration trans) et une fonction alcool terminale.
Application
Le rétinol a été utilisé :
  • pour la synthèse d'acide rétinoïque tout-trans dans des cellules HepG2
  • pour étudier l'effet du rétinol sur la croissance de cellules de côlon murines normales cultivées sous forme d'organoïdes
  • comme étalon pour le dosage de la vitamine A dans les cellules
  • dans un milieu de culture d'organe testiculaire et de spermatogenèse in vitro chimiquement défini
Actions biochimiques/physiologiques
Le rétinol est un précurseur des rétinoïdes actifs. Il est converti en rétinaldéhyde, puis en acide rétinoïque. L'acide rétinoïque tout-trans et l'acide rétinoïque 9-cis sont les ligands des récepteurs nucléaires RAR (récepteurs de l'acide rétinoïque) et RXR (récepteur du rétinoïde X). Ces récepteurs régulent la transcription de nombreux gènes.
Le rétinol et ses dérivés possèdent des propriétés antivieillissement. C'est également un agent antiride. Cependant, en raison de sa sensibilité à la lumière et de sa tendance à irriter la peau, il est peu utilisé dans les formulations cosmétiques. Le rétinol est utilisé dans le traitement des dermatoses telles que le photovieillissement. Un lien a été établi entre un déficit en rétinol et l'apparition de xéroses et d'hyperkératoses folliculaires.
Conditionnement
Flacon en verre anti-UV.
Flacon en verre sans fond. Le produit se trouve dans un micro-insert conique à l'intérieur du flacon.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Retinol Promotes In Vitro Growth of Proximal Colon Organoids through a Retinoic Acid-Independent Mechanism.
Matsumoto T et al.
PLoS ONE, 11, e0162049-e0162049 (2016)
Insulin regulates retinol dehydrogenase expression and all-trans-retinoic acid biosynthesis through FoxO1.
Obrochta KM et al.
The Journal of Biological Chemistry, 290, 7259-7259 (2015)
A newly synthesized photostable retinol derivative (retinyl N-formyl aspartamate) for photodamaged skin: profilometric evaluation of 24-week study
Lee MS, et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 55(2), 220-224 (2006)
Understanding the physiological role of retinol-binding protein in vitamin A metabolism using transgenic and knockout mouse models.
Quadro L et al.
Molecular Aspects of Medicine, 24, 421-421 (2003)
Yuanchao Li et al.
The journal of headache and pain, 17, 49-49 (2016-05-07)
As a complex nervous system disease, migraine causes severe healthy and social issues worldwide. Valproate (VPA) is a widely used treatment agent against seizures and bipolar disorder, and its function to alleviate damage due to migraine has also been verified
Protocoles
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications.