Principaux documents
17373
Sigma-Aldrich
Sudan red G
reagent for Ph. Eur.
Synonyme(s) :
1-(2-Methoxyphenylazo)-2-naphthol, Oil Red 113
25 G
38,30 €
100 G
134,00 €
38,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
38,30 €
100 G
134,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H14N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.31
Numéro C.I. (Colour Index):
12150
Beilstein:
1843558
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
38,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Agence
Ph. Eur.
USP/NF
Forme
powder
Qualité
reagent for Ph. Eur.
εmax
≥575 at 489-499 nm in toluene
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1\N=N\c2c(O)ccc3ccccc23
InChI
1S/C17H14N2O2/c1-21-16-9-5-4-8-14(16)18-19-17-13-7-3-2-6-12(13)10-11-15(17)20/h2-11,20H,1H3/b19-18+
Clé InChI
ALLOLPOYFRLCCX-VHEBQXMUSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Karola Luetzow et al.
Journal of biomechanics, 40 Suppl 1, S80-S88 (2007-05-01)
Cell stimulation by bioactive molecules has become an important tool in tissue engineering. The homogeneous incorporation of such molecules within the bulk of a polymer-based scaffold compared to surface coating is considered advantageous for most applications and minimizes a burst
Contact dermatitis due to henna, solvent red 1 and solvent red 3. A case report.
F Wantke et al.
Contact dermatitis, 27(5), 346-347 (1992-11-01)
Yin-Liang Wu et al.
Journal of chromatographic science, 48(1), 63-67 (2010-01-09)
A simple and sensitive high-performance liquid chromatography (HPLC) analytical method for the simultaneous determination of six Sudan dyes (Sudan Red G, Sudan I, Sudan II, Sudan III, Sudan Red 7B, Sudan IV) in animal tissues and eggs was developed. Samples
Han-Wen Sun et al.
Journal of chromatography. A, 1164(1-2), 120-128 (2007-08-19)
An accurate method based on the use of gel permeation chromatography (GPC)-liquid chromatography-tandem mass spectrometry interfaced with electrospray ionization (GPC-LC-ESI-MS/MS) was devised for the simultaneous determination of Sudan (I-IV), Sudan Orange G, Sudan Red B, Sudan Red G, Sudan Red