S4131
Sudan III
Dye content, ≥85%, technical grade, powder
Synonyme(s) :
1-[4-(Phenylazo)phenylazo]-2-naphthol, Cerasin Red, Fat Ponceau G, Fat Soluble Sudan, Scarlet B, Solvent Red 23, Sudan G, Sudan Red BK, Tony Red
64,90 €
About This Item
64,90 €
Produits recommandés
Nom du produit
Sudan III, Technical grade
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Forme
powder
Composition
Dye content, ≥85%
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
Pf
199 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
chloroform: 1 mg/mL, clear, red
λmax
508-512 nm in ethanol
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)\N=N\c4ccccc4
InChI
1S/C22H16N4O/c27-21-15-10-16-6-4-5-9-20(16)22(21)26-25-19-13-11-18(12-14-19)24-23-17-7-2-1-3-8-17/h1-15,27H/b24-23+,26-25+
Clé InChI
FHNINJWBTRXEBC-QSZPNPOGSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)