198102
Sudan IV
Certified Biological Stain Commission,Dye content ≥80 %
Synonyme(s) :
Biebrich scarlet R fat soluble, Fat Ponceau R or 4, Lipid Crimson, Oil Red IV, Scarlet Red Scharlach, Solvent Red 24, Sudan R or BB
48,20 €
About This Item
48,20 €
Produits recommandés
Forme
powder
Composition
Certified Biological Stain Commission,Dye content, ≥80%
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
Pf
199 °C (dec.) (lit.)
λmax
357 nm (2nd)
520 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥12000 at 356-360 nm in toluene at 0.008 g/L
≥26000 at 519-523 nm in toluene at 0.008 g/L
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cc1ccccc1\N=N\c2ccc(\N=N\c3c(O)ccc4ccccc34)c(C)c2
InChI
1S/C24H20N4O/c1-16-7-3-6-10-21(16)26-25-19-12-13-22(17(2)15-19)27-28-24-20-9-5-4-8-18(20)11-14-23(24)29/h3-15,29H,1-2H3/b26-25+,28-27+
Clé InChI
RCTGMCJBQGBLKT-PAMTUDGESA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable