234117
Oil Red EGN
powder
Synonyme(s) :
Solvent Red 26
92,80 €
About This Item
92,80 €
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
Carbon > 64.7%, Nitrogen > 12.1%
Pf
130 °C (dec.) (lit.)
λmax
521 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥14000 at 352-360 nm in chloroform at 0.02 g/L
≥25000 at 517-525 nm in chloroform at 0.02 g/L
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cc1ccccc1\N=N\c2cc(C)c(cc2C)\N=N\c3c(O)ccc4ccccc34
InChI
1S/C25H22N4O/c1-16-8-4-7-11-21(16)26-27-22-14-18(3)23(15-17(22)2)28-29-25-20-10-6-5-9-19(20)12-13-24(25)30/h4-15,30H,1-3H3/b27-26+,29-28+
Clé InChI
NRBKWAQSLYBVSG-ZDXBJJIESA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable