S4261
Sudan IV
Dye content, ≥80%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonyme(s) :
Biebrich scarlet R fat soluble, Fat Ponceau R or 4, Lipid Crimson, Oil Red IV, Scarlet Red Scharlach, Solvent Red 24, Sudan R or BB
143,00 €
About This Item
143,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Sudan IV, certified by the BSC, BioXtra
Agence
certified by the BSC
Gamme de produits
BioXtra
Forme
powder
Composition
Dye content, ≥80%
Pf
199 °C (dec.) (lit.)
λmax
356-360 nm (2nd)
519-523 nm (1st)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cc1ccccc1\N=N\c2ccc(\N=N\c3c(O)ccc4ccccc34)c(C)c2
InChI
1S/C24H20N4O/c1-16-7-3-6-10-21(16)26-25-19-12-13-22(17(2)15-19)27-28-24-20-9-5-4-8-18(20)11-14-23(24)29/h3-15,29H,1-2H3/b26-25+,28-27+
Clé InChI
RCTGMCJBQGBLKT-PAMTUDGESA-N
Adéquation
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable