199672
Sudan Orange G
Dye content 85 %
Synonyme(s) :
2,4-Dihydroxyazobenzene, 4-(Phenylazo)resorcinol, SOG
103,00 €
About This Item
103,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
Dye content, 85%
Pf
143-146 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: 1 mg/mL, clear, orange to red
λmax
388 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Oc1ccc(\N=N\c2ccccc2)c(O)c1
InChI
1S/C12H10N2O2/c15-10-6-7-11(12(16)8-10)14-13-9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15-16H/b14-13+
Clé InChI
BPTKLSBRRJFNHJ-BUHFOSPRSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Chromatography?Mass Spectrometry