P9620
Puromycine dihydrochloride
Ready Made Solution, from Streptomyces alboniger, 10 mg/mL in H2O, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
3′-(L-α-Amino-p-methoxyhydrocinnamamido)-3′-deoxy-N,N-dimethyladenosine dihydrochloride, Stylomycin dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Streptomyces alboniger
Niveau de qualité
Type
for cell culture
Pureté
>98% (HPLC)
Forme
solution
Conditions de stockage
(Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well -ventilated place. )
Concentration
10 mg/mL in H2O
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
colorless to yellow
Solubilité
H2O: soluble 10 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-positive bacteria
neoplastics
parasites
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.Cl.COc1ccc(C[C@H](N)C(=O)N[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)n3cnc4c(ncnc34)N(C)C)cc1
InChI
1S/C22H29N7O5.2ClH/c1-28(2)19-17-20(25-10-24-19)29(11-26-17)22-18(31)16(15(9-30)34-22)27-21(32)14(23)8-12-4-6-13(33-3)7-5-12;;/h4-7,10-11,14-16,18,22,30-31H,8-9,23H2,1-3H3,(H,27,32);2*1H/t14-,15+,16+,18+,22+;;/m0../s1
Clé InChI
MKSVFGKWZLUTTO-FZFAUISWSA-N
Description générale
La similitude structurale de la puromycine avec l'extrémité de l'ARNt portant l'acide aminé lui permet de pénétrer dans le ribosome durant la synthèse des protéines, de se lier à la chaîne polypeptidique naissante et de stopper l'allongement de celle-ci. Couramment utilisée en culture cellulaire, la puromycine sert d'agent sélectif pour les cellules qui ont été transformées avec un gène conférant une résistance à la puromycine.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mode de résistance : Le gène de la puromycine acétyltransférase est un gène de résistance efficace.
Spectre antimicrobien : Ce produit est actif sur les micro-organismes à Gram positif, moins actif sur les bacilles acidorésistants et encore moins actif sur les micro-organismes à Gram négatif. La puromycine peut empêcher la croissance des bactéries, des protozoaires, des algues et des cellules de mammifères ; elle agit rapidement, tuant 99 % des cellules en 2 jours.
Caractéristiques et avantages
- Antibiotique de grande qualité convenant à de nombreuses applications de recherche.
- Antibiotique et inhibiteur de la synthèse des protéines.
- Efficace contre les cellules procaryotes et eucaryotes.
- Inhibe la synthèse des protéines en interférant avec le fonctionnement de l'ARN.
- Communément utilisé comme agent sélectif dans la recherche en biologie cellulaire.
Notes préparatoires
Autres remarques
Produit comparable
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Small interfering RNAs (siRNAs) are powerful tools for gene expression knockdown, widely used in molecular biology.
Lentiviral vector systems prioritize safety features, with design precautions preventing replication. Good handling practices are essential for use.
Get tips for handling lentiviruses, optimizing experiment setup, titering lentivirus particles, and selecting helpful products for transduction.
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Protocoles
Determine optimal antibiotic concentration for stable cell lines, ensuring efficient selection in transduced cells.
This detailed procedure allows you to transduce Mouse Embryonic Fibroblasts (MEF) using MISSION ExpressMag Super Magnetic Kit.
Lentivirus versions of genome modification technologies support successful CRISPR, RNAi, and ORF experiments.
FACS sorts cells based on light scattering and fluorescence for objective cell analysis.