Principaux documents
LVCAS9BST
Sigma-Aldrich
CAS9 Blasticidin Lenti Particles
1 EA
363,00 €
363,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
363,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41106609
Nomenclature NACRES :
NA.51
363,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditionnement
vial of 200 μL
Niveau de qualité
Concentration
≥1 x 10 6 VP/ml virus (via p24 assay)
Sélection
blasticidin
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Ready-to-use Cas9 lentiviral particles are ideal for transducing a wide range of cell lines. The Cas9 Blasticidin Lentiviral particles efficiently integrate Cas9 into the genomes of both dividing and non-dividing cell lines for use with CRISPR genome editing. Stably integrate Cas9 and Blast using the convenient, ready-to-use lentiviral particles while avoiding the tedious lentivirus production process.
Application
Functional Genomics/Screening /Target Validation/Genome Editing
Composants
200 ul of purified lentiviral particles (minimum of 1 X 106 TU/ml via a p24 assay) expressing Cas9 only with blasticidin resistance.
Liaison
Click here to order gRNA plasmid and virus.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Genome-wide screening with optimized gRNAs per gene ensures specific and efficient knockout, controlling time and cost.