Principaux documents
UFC9030
Millipore
Filtre à centrifuger Amicon® Ultra, seuil de coupure de 30 kDa
sample volume 15 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 30 kDa
Synonyme(s) :
Concentrateur centrifuge, Seuil de coupure de 30 kDa, Volume d'échantillon de 15 ml
About This Item
Code UNSPSC :
41104916
eCl@ss :
36100101
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux:
polyethylene cap
polyethylene liner
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
regenerated cellulose support
styrene-butadiene housing
Dimension de pores:
30 kDa MWCO
Longueur:
12.1 cm (4.807 in.)
Diamètre:
2.97 cm
Surface de filtration:
7.6 cm2
Volume:
15 mL
Stérilité:
non-sterile
Matériaux
polyethylene cap
polyethylene liner
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
regenerated cellulose support
styrene-butadiene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Amicon®
Fabricant/nom de marque
Amicon® Ultra
Paramètres
15 mL sample volume
Technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longueur
12.1 cm (4.807 in.)
Diamètre
2.97 cm
Surface de filtration
7.6 cm2
Volume
15 mL
Dimension de pores
30 kDa MWCO
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les filtres à centrifuger Amicon® Ultra de 15 ml avec membrane Ultracel® à seuil de coupure de 30 000 Da assurent une ultrafiltration rapide et une rétention fiable des macromolécules. Par exemple, l'ovalbumine (45 kDa) en concentration initiale de 1 mg/ml est retenue à plus de 95 %.
Leur configuration verticale et leur surface utile de filtration en font des dispositifs très performants : traitement rapide, très bon taux de récupération (en général plus de 90 % de la solution de départ diluée) et possibilité de concentrer l'échantillon 80 ×. Leur configuration verticale permet en outre de minimiser la polarisation du soluté, et donc, le colmatage de la membrane qui en découle. Enfin, la présence d'une butée physique à l'intérieur du dispositif empêche d'atteindre la siccité tout en prévenant les éventuelles pertes d'échantillon.
Le concentré est récupéré dans le réservoir à échantillon du filtre à l'aide d'une pipette, tandis que l'ultrafiltrat est recueilli dans le tube à centrifuger fourni. Le filtre peut être centrifugé dans un rotor à godets oscillants ou à angle fixe. Avec leur membrane verticale et leur butée fixe, les filtres à centrifuger Amicon® Ultra de 15 ml offrent un taux de récupération maximal pour un temps de centrifugation relativement court.
Application
  • Ultrafiltration sur membrane Ultracel® à seuil de coupure de 30 000 Da
  • Concentration d'échantillons biologiques contenant des antigènes, des anticorps, des enzymes, des acides nucléiques ou des micro-organismes
  • Purification des composants macromoléculaires présents dans des extraits de culture tissulaire ou des lysats cellulaires et élimination des protéines avant chromatographie liquide haute performance
  • Concentration de protéines diluées ou prépurifiées à partir d'éluants de colonne
  • Dessalage, échange de tampon et dialyse des protéines
Caractéristiques et avantages
  • Membrane Ultracel® en cellulose régénérée à seuil de coupure nominal de 30 kDa offrant une récupération du rétentat supérieure à 90 %
  • Réduction de la polarisation de la concentration grâce à la membrane verticale, pour des temps de centrifugation ultrarapides (à peine 10 à 15 minutes)
  • Membrane thermoscellée minimisant les quantités de matières extractibles en aval
  • Tests d'intégrité réalisés sur 100 % des filtres pour garantir la fiabilité des résultats
  • Visualisation pratique de l'échantillon grâce au tube translucide et aux graduations de volume
  • Pipetage direct de l'échantillon (suppression de l'étape de récupération du concentré)
  • Facteurs de concentration élevés (80 × à 100 ×)
Forme physique
Code couleurs : Transparent avec bouchon rose
Informations légales
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Méthodes de filtration et sélection d'un filtre membrane pour la purification et la production de nanoparticules.
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Protocoles
Purification protocols for immunoglobulins generally include affinity binding to Protein A or G chromatography media, washing unbound proteins, and eluting with a low pH buffer.
Les protocoles de purification d'immunoglobulines incluent généralement une fixation par affinité sur un média de chromatographie avec protéine A ou G, un lavage des protéines non liées et une élution avec un tampon à pH faible.
Contenu apparenté
Les méthodes de purification pour l'analyse en aval permettent de réduire la complexité des échantillons, d'éliminer les interférences et de concentrer les analytes pour des résultats plus exacts.
Purification methods for downstream analysis reduce sample complexity, remove interferences, and concentrate analytes for more accurate results.
Concentrate protein, don’t lose it. Recover protein reliably when you concentrate with Amicon® Ultra filters.
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.