D65100
Dichlorométhane
contains 40-150 ppm amylene as stabilizer, ACS reagent, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Chlorure de méthylène
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
100
200
Agence
suitable for EPA 1613
Densité de vapeur
2.9 (vs air)
Pression de vapeur
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1223 °F
Contient
40-150 ppm amylene as stabilizer
Limite d'explosivité
22 %
Impuretés
Free halogens, passes test
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.02% water
Résidus d'évap.
≤0.002%
Couleur
APHA: ≤10
clear
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
Point d'ébullition
39.8-40 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Densité
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Clé InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Organic synthesis
b) Enyne metathesis, widely used catalyst is the Grubbs′s second-generation ruthenium complex
c) Jacobsen-Katsuki epoxidation
d) Boc-deprotection of immobilized Boc-NH2-poly(ethylene glycol)-plasma layers
e) Can react with phosphines or amines in the formation of the corresponding alkylated products
- Adhesive and paint formulation
- Extraction-concentration analysis
- Flash chromatograph
- Electronic industry in printed circuits board
- Production of cellulose triacetate
Caractéristiques et avantages
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Tanguay JF, et al.
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.