Principaux documents
11243217001
Roche
Laminine
from mouse Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) sarcoma
Synonyme(s) :
Laminine from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma basement membrane
1 MG
371,00 €
371,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 MG
371,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
371,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse (Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) sarcoma)
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; sterile-filtered
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
solution
Poids mol.
900 kDa
Conditionnement
pkg of 1 mg (2 ml)
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Lamb2(16779)
Description générale
La laminine est purifiée sous la forme d'un complexe laminine/nidogène à partir de sarcomes d'Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) de souris. La laminine est un hétérotrimère constitué de trois sous-unités : les chaînes α β et γ. C'est une glycoprotéine essentielle à l'assemblage de la membrane basale.[1] La laminine favorise la croissance et la différenciation de nombreux types de cellules, dont les cellules épithéliales, endothéliales, neuronales, musculaires et hépatiques.
Activité biologique : Produit testé pour la promotion de l'adhérence des cellules HT-1080.
Spécificité vis-à-vis de l'espèce : Produit actif sur la plupart des cellules de mammifères.
Application
Il a été démontré que la laminine favorise l'attachement et la croissance de différentes cellules ; elle est donc utilisée pour le revêtement des boîtes de Pétri.[2][3] Elle a également été utilisée dans un test d'adhésion cellulaire.[4] Il est recommandé de l'utiliser comme substrat de culture cellulaire à raison de 1 à 2 μg/cm2. Sa concentration optimale dépend du type de cellule ainsi que des objectifs de la recherche ou de l'application.
La laminine favorise la croissance et la différenciation de nombreux types de cellules, dont les cellules épithéliales, endothéliales, neuronales, musculaires et hépatiques. Il est recommandé de l'utiliser comme substrat de culture cellulaire à raison de 1 à 2 μg/cm2. Sa concentration optimale dépend du type de cellule ainsi que des objectifs de la recherche ou de l'application.
Qualité
Pureté : ≥90 % (SDS-PAGE) (sous forme de complexe laminine/nidogène, 1:1).
Séquence
La laminine de souris est composée de trois chaînes polypeptidiques (A : 400 kD ; B1 : 230 kD ; B2 : 220 kD) reliées par des ponts disulfure, et elle est glycosylée.
Forme physique
Solution filtrée sur une membrane à pores de 0,2 µm
Solution stérile comprenant 0,5 mg/ml de laminine dans du NaCl 0,15 M, de l'EDTA 2 mM et du Tris-HCl 0,05 M (pH 7,4)
Notes préparatoires
Concentration de travail : 2 à 5 μg/cm2
2 à 5 μg/cm2 pour le revêtement des récipients de culture cellulaire
Conditions de stockage (solution de travail) : entre 2 °C et 8 °C
La solution non diluée est stable pendant au moins trois mois à une température de 2 °C à 8 °C.
Il est recommandé de décongeler la solution à une température de 2 °C à 8 °C ou sur de la glace.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Julie V Harness et al.
PloS one, 6(1), e14499-e14499 (2011-01-21)
As human embryonic stem cell (hESC) lines can be derived via multiple means, it is important to determine particular characteristics of individual lines that may dictate the applications to which they are best suited. The objective of this work was
H Colognato et al.
Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 218(2), 213-234 (2000-06-08)
The laminins are a family of glycoproteins that provide an integral part of the structural scaffolding of basement membranes in almost every animal tissue. Each laminin is a heterotrimer assembled from alpha, beta, and gamma chain subunits, secreted and incorporated
Anindita Dutta et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 3(3), 288-302 (2010-03-13)
The interaction of cells with adhesion proteins in the extracellular matrix (ECM) provides signals which affect the morphology, motility, gene expression and survival of adherent cells. In the present communication we cultured K562 cells in presence of fibronectin to study
John P Snow et al.
Neurobiology of disease, 141, 104881-104881 (2020-04-30)
Alternating hemiplegia of childhood (AHC) is a rare neurodevelopmental disease caused by heterozygous de novo missense mutations in the ATP1A3 gene that encodes the neuronal specific α3 subunit of the Na,K-ATPase (NKA) pump. Mechanisms underlying patient episodes including environmental triggers
Elias Theodorou et al.
Genes & development, 23(5), 575-588 (2009-03-10)
Neuronal differentiation is a complex process that involves a plethora of regulatory steps. To identify transcription factors that influence neuronal differentiation we developed a high throughput screen using embryonic stem (ES) cells. Seven-hundred human transcription factor clones were stably introduced
Articles
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
Protocoles
Coating surfaces with laminin for culturing cells requires specific conditions for optimal results. Protocols for coating coverslips to culture neurospheres and general cell culture are included.