If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
650463
Dichlorométhane
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%, contains 50-150 ppm amylene as stabilizer
Synonyme(s) :
chlorure de méthylène, Chlorure de méthylène
About This Item
Produits recommandés
Qualité
HPLC Plus
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.9 (vs air)
Pression de vapeur
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Essai
≥99.9%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1223 °F
Contient
50-150 ppm amylene as stabilizer
Limite d'explosivité
22 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤ 1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
≤0.01% water
Résidus d'évap.
≤0.0001%
Résidus halogénés
≤10 ng/L (as heptachlor epoxide)
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
pb
39.8-40 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Densité
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 235 nm Amax: 1.0
λ: 240 nm Amax: 0.10
λ: 250 nm Amax: 0.02
λ: 300-400 nm Amax: 0.005
Adéquation
suitable for residue analysis
Chaîne SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Clé InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Extraction de néonicotinoïdes à partir d'échantillons de miel avec de l'acétonitrile par microextraction dispersive liquide-liquide (DLLME).
- Extraction de solvant par ultrasons et purification d'échantillons de café torréfié en vue de l'analyse de sept résidus de pesticides par chromatographie en phase liquide - spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS).
- Pré-concentration complémentaire par DLLME d'extraits d'échantillons dans l'analyse de trois amphénicols dans des produits alimentaires d'origine animale par HPLC avec détection UV.
- Élimination de la phase organique présente dans des extraits d'échantillons de sol obtenus lors du dosage de deux herbicides du type sulfonylurée par HPLC.
- Test de quatre solvants d'extraction lors de la mise au point d'une méthode basée sur la HPLC avec détection ampérométrique pour l'analyse de trois résidus carbamate dans des échantillons alimentaires liquides et solides.
- Extraction de métrafénone à partir d'échantillons de légumes par une méthode de dispersion de la matrice sur phase solide (MSPD) suivie d'une analyse HPLC.
Conditionnement
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Tanguay JF, et al.
Articles
Highly accurate HPLC-FLD method for evaluating 15 PAHs in olive oil using Ascentis® Express PAH HPLC column and SPE cleanup, following GB 5009.265-2021.
Protocoles
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf