Principaux documents
179337
Sigma-Aldrich
Méthanol
Methanol
≥99.8%, ACS reagent, suitable for EPA 1613
Synonyme(s) :
Alcool méthylique
About This Item
Formule linéaire :
CH3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
32.04
Beilstein:
1098229
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
eCl@ss :
39020101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Méthanol, ACS reagent, ≥99.8%
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
100
200
Agence
suitable for EPA 1613
Densité de vapeur
1.11 (vs air)
Pression de vapeur
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.8%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
725 °F
Limite d'explosivité
36 %
dilution
(for analytical testing)
Impuretés
H2SO4, passes test (darkened)
MnO4- reducers, passes test
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone
≤0.001% formaldehyde
≤0.1% water
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
APHA: ≤10
clear
Indice de réfraction
n20/D 1.329 (lit.)
pb
64.7 °C (lit.)
Pf
−98 °C (lit.)
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES 
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le méthanol est un solvant organique qui peut être synthétisé à partir de syngas (gaz synthétique) en présence des catalyseurs CuO/ZnO/Al2O3.[1] C′est un candidat idéal comme source d′hydrogène dans la technologie des piles à combustible en raison de son rapport H/C élevé, de sa faible tendance à générer de la suie, de sa température de reformage relativement basse et de son état liquide à température ambiante.[2][3] Dans une pile à combustible à méthanol direct (DMFC, direct methanol fuel cell), le méthanol subit une oxydation en présence d′air pour produire de l′électricité. Les oléfines (éthylène ou propylène) formées à partir de méthanol par un processus MTO (méthanol en oléfines) peuvent être substituées au pétrole et au gaz pour produire des combustibles hydrocarbonés.[4]
Le méthanol subit une conversion thermochimique en hydrocarbures C2-C10 en présence de zéolites sélectives de forme.[5] Son oxydation sur un système catalyseur Ru-Pt par des adatomes de ruthénium a été proposée.[6]
Application
Le méthanol a été utilisé comme solvant pour l′analyse par électrophorèse sur gel de polyacrylamide en présence de SDS (SDS-PAGE) des isoformes de protéases alcalines isolées à partir de larves de poisson (Paralabrax maculatofasciatus).[7] Il a été utilisé pour isoler et doser des carotènes et des xanthophylles dans des extraits de péricarpe de Capsicum annuum par CLHP.[8]
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Beyond oil and gas: the methanol economy.
Olah GA.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 44(18) (2005)
Development of digestive enzyme activity in larvae of spotted sand bass Paralabrax maculatofasciatus II: electrophoretic analysis.
Alvarez-Gonzalez CA, et al.
Fish Physiology and Biochemistry, 36(1), 29-37 (2010)
Catalytic carbon dioxide hydrogenation to methanol: A review of recent studies.
Jadhav SG, et al.
Chemical Engineering Research and Design, 92(11), 2557-2567 (2014)
Review of methanol reforming-Cu-based catalysts, surface reaction mechanisms, and reaction schemes.
Yong ST, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 38(22), 9541-9552 (2013)
Methanol steam reforming for hydrogen generation via conventional and membrane reactors: a review.
Iulianelli A, et al.
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 29, 355-368 (2014)
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review