Merck
Toutes les photos(6)
Key Documents
569747
Sigma-Aldrich
Catalyseur de Grubbs® M204
Umicore
Synonyme(s) :
(1,3-Bis(2,4,6-triméthylphényl)-2-imidazolidinylidène) dichloro(phénylméthylène)(tricyclohexylphosphine) ruthénium, Benzylidène[1,3-bis(2,4,6-triméthylphényl)-2-imidazolidinylidèene] dichloro(tricyclohexylphosphine) ruthénium, Catalyseur de Grubbs® M2a (C848), Catalyseur de Grubbs® de 2e génération, Dichloro[1,3-bis(2,4,6-triméthylphényl)-2-imidazolidinylidène](benzylidène) (tricyclohexylphosphine) ruthénium(II)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C46H65Cl2N2PRu
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
848.97
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
Pf
143.5-148.5 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1=CC(C)=CC(C)=C1N2CCN(C3=C(C)C=C(C)C=C3C)C2=[Ru](Cl)(Cl)=CC4=CC=CC=C4.P(C5CCCCC5)(C6CCCCC6)C7CCCCC7
InChI
1S/C21H26N2.C18H33P.C7H6.2ClH.Ru/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-7-5-3-2-4-6-7;;;/h9-12H,7-8H2,1-6H3;16-18H,1-15H2;1-6H;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
Clé InChI
FCDPQMAOJARMTG-UHFFFAOYSA-L
Application
Le catalyseur de Grubbs® M204 peut être utilisé comme catalyseur pour la métathèse de fermeture de cycle (RCM), la métathèse croisée et la polymérisation par métathèse avec ouverture de cycle (ROMP). Il est également employé pour synthétiser des oléfines trisubstituées avec une excellente tolérance de groupements fonctionnels et une excellente sélectivité par des réactions de métathèse croisée et de métathèse de fermeture de cycle.
Il peut aussi être utilisé comme catalyseur pour les besoins suivants :
  • pour synthétiser des coumarines à partir de composés phénoliques par RCM.
  • pour cliver des (E)-allyl vic-diols secondaires en aldéhydes.
Pour les applications à petite échelle et à haut débit, ce produit est également disponible sous forme de billes ChemBeads (919764).
Découvrez nos catalyseurs de métathèse.
Informations légales
Produit d′Umicore
Licence du produit
Ce produit, sa fabrication ou son utilisation sont protégés par un ou de plusieurs brevets américains octroyés ou en instance (et par leurs équivalents à l′étranger) dont Umicore PMC est le propriétaire ou titulaire. L′achat de ce produit d′Umicore PMC par l′intermédiaire de Sigma-Aldrich, de ses filiales ou de leurs distributeurs agréés octroie à l′acheteur une licence restreinte, non exclusive, non transférable et non cessible pour une utilisation unique. L′utilisation de ce produit par l′acheteur peut enfreindre des brevets dont d′autres parties sont propriétaires ou titulaires. L′utilisateur de ce produit est tenu de vérifier que son utilisation de ce produit n′enfreint pas les droits d′autres parties en vertu de brevets ou ne dépasse pas le cadre de la licence octroyée par la présente.
Pour tout complément d′information concernant ce produit, veuillez vous adresser à votre point de contact Umicore PMC sur le site http://www.pmc.umicore.com
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Highly selective cross-metathesis with phenyl vinyl sulphone using the `second generation?Grubbs? catalyst
Grela K and Bieniek M
Tetrahedron Letters, 42(36), 6425-6428 (2001)
Synthesis of coumarins by ring-closing metathesis using Grubbs? catalyst
Van Tuyen N, et al.
Tetrahedron Letters, 44(22), 4199-4201 (2003)
Reversible inhibition/activation of olefin metathesis: a kinetic investigation of ROMP and RCM reactions with Grubbs' catalyst
P'Poo SJ and Schanz H-J
Journal of the American Chemical Society, 129(46), 14200-14212 (2007)
D L Wright et al.
Organic letters, 3(26), 4275-4277 (2002-01-11)
The ring-opening cross-metathesis of oxabicyclo[3.2.1]octene derivatives provides a convenient method for preparing differentially substituted 4-pyrones. The major competing reaction is the ring-opening metathesis polymerization of the bridged olefin. Studies on this reaction have shown that substituents on the bicyclic alkene
A modified three-field technique for breast treatment.
Svensson GK, et al.
International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, 6(6), 689-694 (1980)
Articles
Learn tips and tricks for how to properly use inhibitors including how to select the right inhibitor and how to plan experiments with inhibitors.
Protocoles
TPGS-750-M surfactant enables various reactions in water at room temperature, enhancing efficiency and versatility in synthesis.
Contenu apparenté
Research in the Grubbs group has centered on the development and application of a suite of highly active, selective, and bench stable ruthenium alkylidene complexes capable of catalyzing versatile olefin metatheses.