Principaux documents
D137510
Sigma-Aldrich
N,N-Diméthylacétamide
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CON(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
87.12
Beilstein:
1737614
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Densité de vapeur
3 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
914 °F
Limite d'explosivité
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
dilution
(for general lab use)
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
pH
4 (20 °C, 200 g/L)
pb
164.5-166 °C (lit.)
Pf
−20 °C (lit.)
Densité
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
Clé InChI
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
N,N-Dimethylacetamide (DMAc) is a water-miscible organic solvent used in the synthesis of styrene′s, vinyl resins, linear polyesters, acrylic fibers, plastics, pesticides, and synthetic leather. Additionally, it is utilized in the production of adhesives, films, and paint. It participates in dehydrogenation, dehydration, halogenation, deprotonation reactions and reductive carbonylation of transition metals. It can also act as catalysts, promoters, halogen/alkoxy or hydroxyl/halogen exchange mediators, reducing agents, and sources of the base.
Application
N,N-Dimethylacetamide can be used as a solvent in the synthesis of:
  • Cellulose-HA (hydroxyapatite) nanocomposites using microcrystalline cellulose, CaCl2, and NaH2PO4.
  • 5-hydroxymethylfurfural (HMF) from various carbohydrates and natural biopolymer lignocellulose in the presence of LiCl. 
It can also be used:
  • In the Pd-catalyzed regioselective synthesis of ketones from olefins using molecular oxygen.
  • As a solvent as well as a methylene source in the regioselective linkage of two imidazo[1,2-a] pyridines using Cu(OAc)2 catalyst.
Caractéristiques et avantages
N,N-Dimethylacetamide has
  • High dissolution power of various substrate.
  • High capacity to solvate anions.
Informations légales
Belle Chemical Company
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Fen Ran et al.
Acta biomaterialia, 7(9), 3370-3381 (2011-06-11)
An amphiphilic triblock co-polymer of poly(vinyl pyrrolidone)-b-poly(methyl methacrylate)-b-poly(vinyl pyrrolidone) (PVP-b-PMMA-b-PVP) was synthesized via reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization. The block co-polymer can be directly blended with polyethersulfone (PES) using dimethylacetamide (DMAC) as the solvent to prepare flat sheet and
André H Gröschel et al.
Nature communications, 3, 710-710 (2012-03-20)
Hierarchical self-assembly offers elegant and energy-efficient bottom-up strategies for the structuring of complex materials. For block copolymers, the last decade witnessed great progress in diversifying the structural complexity of solution-based assemblies into multicompartment micelles. However, a general understanding of what
Fatma Kayaci et al.
Nanoscale, 6(17), 10224-10234 (2014-07-25)
Oxygen vacancies (V(O)s) in ZnO are well-known to enhance photocatalytic activity (PCA) despite various other intrinsic crystal defects. In this study, we aim to elucidate the effect of zinc interstitials (Zn(i)) and V(O)s on PCA, which has applied as well
Masaki Itoh et al.
Organic letters, 16(7), 2050-2053 (2014-03-22)
The direct α-methylenation of benzylpyridines was achieved using N,N-dimethylacetamide (DMA) as a one-carbon source under copper catalysis. An intermediary species was detected at an early stage, and a possible mechanism was proposed. Additionally, α-oxygenation and dimerization of benzylpyridines could also
S Sood et al.
Animal reproduction science, 129(1-2), 89-95 (2011-11-15)
Three experiments conducted to improve the survival of emu sperm during cryopreservation aimed to: (1) minimize chilling injury during the cooling phase; (2) determine the osmotic effects of dimethylacetamide (DMA), sucrose and trehalose; and (3) investigate the timing and nature