180955
Cellulose acetate
average Mn ~30,000 by GPC
Synonyme(s) :
Acetylcellulose
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Poids mol.
average Mn ~30,000 by GPC
Ampleur du marquage
39.8 wt. % acetyl
Impuretés
≤3.0% water
Indice de réfraction
n20/D 1.475 (lit.)
Densité
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable