185884
N,N-diméthylacétamide
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyme(s) :
DMAc
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
914 °F
Limite d'explosivité
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
pH
4 (20 °C, 200 g/L)
Point d'ébullition
164.5-166 °C (lit.)
Pf
−20 °C (lit.)
Densité
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
Clé InChI
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
It may be used to compose the solvent system along with lithium chloride (LiCl) for the dissolution of commercial rayon grade cellulose. DMAc/LiCl solvent mixtures have been used for the preparation of chitin, cellulose and polyimide fibers and films.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup