Principaux documents
79615
Sigma-Aldrich
meta-Phosphoric acid
purum, ~65% HPO3 basis, pieces
Synonyme(s) :
Metaphosphoric acid
About This Item
Formule linéaire :
(HPO3)n
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Concentration:
~65% (HPO3)
Niveau de qualité
Qualité
purum
Forme
pieces
Concentration
~65% (HPO3)
Impuretés
~35% (NaPO3)
Solubilité
water: miscible
Densité
2 g/cm3
Chaîne SMILES 
OP(=O)=O
InChI
1S/HO3P/c1-4(2)3/h(H,1,2,3)
Clé InChI
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
meta-Phosphoric acid is a monobasic acid.2
Application
meta-Phosphoric acid has been used for the extraction of ascorbic acid from Dialium guineense fruit pulp in a study.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Nutritional potential of wild fruit Dialium guineense.
Ayessou NC, et al.
J. Food Compos. Anal., 1-5 (2014)