M6288
meta-Phosphoric acid
BioXtra, ≥33.5%
Synonyme(s) :
Metaphosphoric acid
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioXtra
Niveau de qualité
Forme
powder or crystals
Contient
≥57.0% NaPO3 as stabilizer
Concentration
≥33.5%
Impuretés
<0.1% Insoluble matter
Solubilité
water: miscible
Densité
2 g/cm3
Traces d'anions
chloride (Cl-): <0.001%
sulfate (SO42-): <0.005%
Traces de cations
Al: <0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: <0.05%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
Chaîne SMILES
OP(=O)=O
InChI
1S/HO3P/c1-4(2)3/h(H,1,2,3)
Clé InChI
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable