Principaux documents
P1750
Sigma-Aldrich
Pancréatine from porcine pancreas
4 × USP specifications
Synonyme(s) :
Pancréatine from hog pancreas
25 G
48,90 €
100 G
125,00 €
500 G
425,00 €
48,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
48,90 €
100 G
125,00 €
500 G
425,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
48,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Agence
USP (specifications)
Niveau de qualité
Forme
powder
Activité spécifique
4 × USP specifications
Contient
lactose or sucrose as extender (The sucrose used might contain up to 3.25% starch.)
Température de stockage
−20°C
Application
Pancreatin from porcine pancreas has been used:
  • for a study to assess the treatment of steatorrhea by lipase supplementation therapy[1]
  • for a study to investigate treatment options for pancreatic diabetes in patients experiencing the decompensated stage of chronic pancreatitis[2]
  • to safely and effectively remove formalin-fixed tissues from arterial grafts without causing structural damage and loss in fiber integrity [3]
  • to assess cleavage by digestive enzymes.
  • for in vitro digestibility analysis and to test the sensitivities of cellulolytic bacteria inhibitors.[4]
  • along with amyloglucosidase for the in vitro digestion of starch in food samples.[5]
Actions biochimiques/physiologiques
La pancréatine contient des constituants enzymatiques, dont la trypsine, l′amylase et la lipase, la ribonucléase et la protéase, produites par les cellules exocrines du pancréas de porc. Cette combinaison d′enzymes lui permet d′hydrolyser les protéines, l′amidon et les graisses. La pancréatine est capable de convertir au moins 25 fois son poids de fécule de pomme de terre en glucides solubles en 5 minutes dans l′eau à 40 °C, de digérer au moins 25 fois son poids de caséine en 60 minutes à pH 7,5 et à 40 °C, et de libérer au moins 2 microéquivalents d′acide par min par mg de pancréatine à partir d′huile d′olive à pH 9,0 et à 37 °C.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
T Nakamura et al.
Pancreas, 16(3), 329-336 (1998-04-21)
Pancreatic steatorrhea and pancreatic diabetes are the dominant symptoms of patients in the decompensated stage of chronic pancreatitis (CP). In this stage, the nutritional state is greatly disturbed and hypoglycemia and labile infection are involved. Pancreatic enzyme replacement therapy is
Ying Ma et al.
Journal of dairy science, 104(1), 47-60 (2020-11-10)
Infant formula is used as a supplement for newborns. Although bovine milk-based infant formulas dominate the market, caprine milk-based infant formula has attracted increasing attention because of its lower allergenicity. This study compared the digestive peptidome of bovine and caprine
David C Whitcomb et al.
Digestive diseases and sciences, 52(1), 1-17 (2007-01-06)
A primary function of the pancreas is to produce digestive enzymes that are delivered to the small intestine for the hydrolysis of complex nutrients. Much of our understanding of digestive enzymes comes from studies in animals. New technologies and the
Oluwafunmilayo O Adeleye et al.
Heliyon, 6(11), e05419-e05419 (2020-11-24)
African yam beans (Sphenostylis stenocarpa), Bambara groundnut (Vigna subterranean) and Pigeon pea (Cajanus cajan) flours were extruded in a single screw extruder at two extrusion temperatures; 100 °C and 140 °C, and the effect of extrusion cooking temperature on the
Cunxi Wang et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 71(2), 164-173 (2014-12-30)
DroughtGard maize was developed through constitutive expression of cold shock protein B (CSPB) from Bacillus subtilis to improve performance of maize (Zea mays) under water-limited conditions. B. subtilis commonly occurs in fermented foods and CSPB has a history of safe
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. units of pancreatin cas number 8049-47-6
    1 answer
    1. This product meets 4X the minimum USP specifications. According to the USP monograph for Pancreatin, the 1X minimum specification is 25 USP units amylase, 2 USP units lipase, and 25 USP units protease per milligram. The calculated protease activity for the 4X preparation then, would be at least 100 units per milligram. This is a calculated value based on the USP monograph and are not reported separately on the Certificate of Analysis.
      Helpful?
  2. What is the trypsin activity of this P1750 product ?
    1 answer
    1. This product is not specifically tested for trypsin activity. The material meets USP requirements. This monograph includes testing for protease, amylase, and lipase.
      Helpful?
  3. What is the solubility of p1750 pancreatin in water?
    1 answer
    1. This product is soluble at 7 mg/mL in water and may yield a hazy solution.
      Helpful?
  4. As per USP: Pancreatin contains, in each mg, not less than 25 USP Units of protease activity. I assume that product P1750 contains minimum 100 USP units of protease activity in each mg. What is the maximum USP units of protease activity in P1750 ?
    1 answer
    1. Yes, this is correct. To meet the USP specifications, the protease activity will be less than 100 USP Units/mg.