Merck
Toutes les photos(7)
Documents
D0632
Sigma-Aldrich
DL-Dithiothréitol
≥98% (HPLC), ≥99.0% (titration)
Synonyme(s) :
(±)-Dithiothréitol, rac-dithiothréitol, dithiothréitol, thréo-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, DTT, Réactif de Cleland
About This Item
Formule linéaire :
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Numéro Beilstein :
1719757
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
≥99.0% (titration)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Couleur
white
Pf
41-44 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Application(s)
general analytical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
Clé InChI
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
Description générale
Le dithiothréitol (DTT) est un agent réducteur de pont disulfure (SH) présent dans les protéines et les résidus cystéine des acides aminés. Il réduit les liaisons disulfure en formant un cycle à six chaînons et en initiant un échange thiol-disulfure. C'est un agent réducteur presque 7 fois plus puissant que le βME, donc efficace à plus basse concentration.
Application
Le DTT a été utilisé :
  • comme réactif dans la réduction et l'alkylation de la caséine α s1, le principal allergène du lait de vache.
  • comme constituant d'un milieu destiné à la démembranation et à la réactivation de spermatozoïdes.
  • pour maintenir la stabilité d'une enzyme, le thiol protégeant efficacement les sites actifs du biocatalyseur.
  • comme agent réducteur pour évaluer la spécificité de la réaction entre le N-éthylmaléimide et les groupements sulfhydryle.
  • dans une étude de protéomique en tant qu'agent de digestion des protéines en solution en vue d'une analyse par spectrométrie de masse.
  • comme constituant d'un tampon destiné à la quantification de protéines, pour préparer un tampon de lavage, un tampon de lyse, un tampon à échantillon et un tampon d'élution de protéines.
Excellent réactif pour maintenir les groupements SH à l′état réduit ; réduit de manière quantitative les disulfures. Lorsqu′il est ajouté aux tampons pour échantillons, le DTT permet de réduire les liaisons disulfure avec les protéines avant une analyse SDS-PAGE. Le DTT peut également être utilisé pour réduire le pont disulfure de la N,N′-bis(acryloyl)cystamine, un agent réticulant, afin de démanteler la matrice d′un gel de polyacrylamide. Le DTT est moins caustique et moins toxique que le 2-mercaptoéthanol. Généralement, la concentration de DTT nécessaire (100 mM) est sept fois moins élevée que celle du 2-mercaptoéthanol (5 % v/v, 700 mM).
Actions biochimiques/physiologiques
Le dithiothréitol (DTT) est énormément utilisé dans la synthèse chimique des peptides et les préparations biochimiques de protéines thiolées. Il intervient aussi dans les études sur la chimie des protéines, telles que le repliement des protéines et l'activité enzymatique. Il sert également de stabilisateur d'enzyme pour stopper la modification de l'ADN. Le DTT médie spécifiquement la réaction d'échange thiol-disulfure pour réduire complètement les ponts disulfure intra ou inter-moléculaires dans les biomolécules. Cette réaction génère des thiols et le disulfure cyclique du DTT.
Caractéristiques et avantages
  • DTT de grande qualité (HPLC : ≥ 98 %), (titrage : ≥ 99,0 %).
  • Convient à l'électrophorèse et à la l'analyse protéomique.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Gants suggérés pour une protection contre les projections
Réf. du produit
Description
Tarif
Souvent commandé avec ce produit
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
R Quiles et al.
Clinical chemistry, 39(3), 500-503 (1993-03-01)
An automated method based on the principles of flow-injection analysis is proposed for the enzymatic determination of sodium ion in serum. The method relies on the activation of beta-galactosidase by the analyte. The features of the proposed method include linear
Florian Füssl et al.
mAbs, 11(1), 116-128 (2018-10-09)
Charge variant analysis is a widely used tool to monitor changes in product quality during the manufacturing process of monoclonal antibodies (mAbs). Although it is a powerful technique for revealing mAb heterogeneity, an unexpected outcome, for example the appearance of
O Linhart et al.
Reproduction (Cambridge, England), 124(5), 713-719 (2002-11-06)
This study investigated the effects of different environmental conditions on the motility parameters of paddlefish (Polyodon spathula) spermatozoa. Paddlefish spermatozoa demonstrated the following characteristics: (i) all spermatozoa were motile 10 s after activation with a velocity of 130-160 microm s(-1);
Daniel C Marcus et al.
Auditory neuroscience, 1, 101-109 (1994-01-01)
Vestibular dark cell epithelium was isolated from the semicircular canal of gerbils to test the proposal that the sulfhydryl alkylating agent N-ethylmaleimide (NEM) inhibits K(+) secretion by this tissue and does so by reacting with a site in or near
Niamh McNamee et al.
BMC cancer, 22(1), 1023-1023 (2022-09-29)
Cancer patients have an increased risk of developing venous thromboembolism, with up to 30% dying within a month of their development. Some cancer cells are known to induce platelet aggregation, and this interaction is understood to contribute to thrombosis and
Articles
Compare columns in resolving medium-sized antibody fragments after digestion with DTT or IdeS using Reversed-Phase Chromatography for analysis.