Documents
A5960
Sigma-Aldrich
L-acide ascorbique
BioXtra, ≥99.0%, crystalline
Synonyme(s) :
Acide L-thréoascorbique, Facteur anti-scorbut, Vitamine C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.12
Numéro Beilstein :
84272
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
≥99.0%
Forme
crystalline
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Résidus de calcination
≤0.1%
Couleur
white to off-white
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
Pf
190-194 °C (dec.)
Solubilité
H2O: 0.5 M, clear, colorless
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Chaîne SMILES 
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
Clé InChI
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC23A2(9962)
Description générale
L'acide ascorbique, également appelé vitamine C, contient une lactone à six atomes de carbone qui est produite par les plantes et certaines espèces animales, mais pas par l'être humain et les autres primates. La vitamine C est une vitamine hydrosoluble. Elle est présente dans les agrumes, la groseille à maquereau, le brocoli, la fraise ou le chou de Bruxelles. L'acide L-ascorbique est la forme biologiquement active de l'acide ascorbique. Il est instable et hydrophile. L'acide ascorbique porte une charge neutre ; il se transforme en ascorbate par protonation.
Application
  • L'acide L-ascorbique a été utilisé pour induire la différenciation ostéoblastique dans des primocultures de moelle osseuse.
  • Il a permis d'induire la différenciation de progéniteurs de cardiomyocytes humains (cellules hCMPC) en cardiomyocytes.
  • Il a été utilisé pour mesurer l'activité de la chaîne mitochondriale de transport d'électrons (complexe IV).
Actions biochimiques/physiologiques
L'acide L-ascorbique joue un rôle dans la production des neurotransmetteurs ainsi que dans la synthèse de la carnitine et du collagène. L'acide ascorbique est un cofacteur enzymatique de nombreuses enzymes, jouant le rôle de donneur d'électron pour les monooxygénases et les dioxygénases. L'acide ascorbique est également un antioxydant puissant, surtout vis-à-vis des espèces réactives de l'oxygène. La vitamine C possède des propriétés antioxydantes. Elle contribue à protéger du photovieillissement et du vieillissement naturel. Un déficit en vitamine C provoque le scorbut, des saignements gingivaux, des troubles de la cicatrisation, une anémie et une dégénérescence musculaire.
Attention
Ce produit a tendance à foncer au fil du temps.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vitamin C as an antioxidant: evaluation of its role in disease prevention.
Padayatty SJ et al.
Journal of the American College of Nutrition, 22, 18-18 (2003)
CCN3 impairs osteoblast and stimulates osteoclast differentiation to favor breast cancer metastasis to bone.
Ouellet V et al.
The American Journal of Pathology, 178, 2377-2377 (2011)
Increased mitochondrial electron transport chain activity at complex I is regulated by N-acetylcysteine in lymphocytes of patients with systemic lupus erythematosus.
Doherty E et al.
Antioxidants & Redox Signaling, 21, 56-56 (2014)
Vitamin C in health and disease: its role in the metabolism of cells and redox state in the brain
Figueroa M R and Rivas A S
Frontiers in Physiology, 6(4), 397-397 (2015)
Topical vitamin C and the skin: mechanisms of action and clinical applications
Al-Niaimi F and Chiang N Y Z
The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, 10(7), 14-14 (2017)
Articles
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.