Principaux documents
402966
Sigma-Aldrich
Lithium metaborate
ACS reagent, ≥98.0%
Synonyme(s) :
Boric acid lithium salt
100 G
135,00 €
135,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
135,00 €
About This Item
Formule linéaire :
LiBO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
49.75
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.24
135,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Essai
≥98.0%
98.0-102.0% (ACS specification)
Forme
powder
Impuretés
≤0.004% P compounds
≤0.01% insolubles
Perte
≤2.0% loss on fusion, 950°C
Pf
845 °C (lit.)
Masse volumique apparente
≥0.25 g/mL
Traces de cations
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤5 ppm
Na: ≤0.005%
Si: ≤0.01%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
Chaîne SMILES 
[Li+].[O-]B=O
InChI
1S/BO2.Li/c2-1-3;/q-1;+1
Clé InChI
HZRMTWQRDMYLNW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Lithium metaborate is an alkali borate.[1] Crystal structure study reveals it has monoclinic structure with space group P21/c. It has been synthesized using orthoboric acid and lithium carbonate.[2] Its vapor pressure has been analyzed using torsion-effusion method.[3]
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Determination of 24 trace elements in felsic rocks by inductively coupled plasma mass spectrometry after lithium metaborate fusion.
Panteeva SV, et al.
Spectrochimica Acta. Part B: Atomic Spectroscopy, 58(2), 341-350 (2003)
Thermodynamics of Vaporization of Lithium Oxide, Boric Oxide, and Lithium Metaborate.
Hildenbrand DL, et al.
J. Chem. Phys. , 39(2), 296-301 (1963)
Pressure-induced coordination changes in LiBO2.
Lei L, et al.
Journal of Solid State Chemistry, 182(11), 3041-3048 (2009)
The crystal structure of lithium metaborate.
Zachariasen WH.
Acta Crystallographica, 17(6), 749-751 (1964)
Zheng Quan et al.
Applied optics, 48(16), 2979-2982 (2009-06-03)
Efficient cw intracavity frequency doubling of a diode end-pumped Nd:GdVO4 laser that operates in the 4F(3/2) --> 4I(9/2) transition at 912 nm is demonstrated. A 15 mm long lithium borate crystal, cut for critical type I phase matching at room