A5376
Acetylsalicylic acid
≥99.0%
Synonyme(s) :
2-Acetoxybenzoic acid, O-Acetylsalicylic acid, ASA, Aspirin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Essai
≥99.0%
Forme
powder
Couleur
white
pKa (25 °C)
3.5
Pf
134-136 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 10 mg/mL at 37 °C(lit.)
H2O: 3 mg/mL at 25 °C(lit.)
ethanol: 50 mg/mL
aqueous base: decomposes
ε (coefficient d'extinction)
190 at 298 nm in aqueous base at 1 mM
409 at 231 nm in aqueous base at 1 mM
466 at 230 nm in aqueous acid at 1 mM
68 at 278 nm in aqueous acid at 1 mM
Chaîne SMILES
CC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ITGA2B(3674) , ITGB3(3690) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
482.0 °F
Point d'éclair (°C)
250 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves