PHR2620
4-Chlorobenzophenone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
4-Chlorobenzophenone, (4-Chlorophenyl)phenylmethanone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1112467
Famille d'API
cetirizine
Forme
crystals
Conditionnement
pkg of 50 mg
Point d'ébullition
195-196 °C/17 mmHg (lit.)
Pf
74-76 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Clé InChI
UGVRJVHOJNYEHR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)