PHR2852
Cetirizine Related Compound G
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
2-{4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl}ethanol dihydrochloride, Cetirizine dihydrochloride Impurity G dihydrochloride (PhEur)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1102963
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famille d'API
cetirizine
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C19H23ClN2O.2ClH/c20-18-8-6-17(7-9-18)19(16-4-2-1-3-5-16)22-12-10-21(11-13-22)14-15-23;;/h1-9,19,23H,10-15H2;2*1H
Clé InChI
GBVPOZKTNXLKST-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)