Principaux documents
C25007
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzophenone
99%
Synonyme(s) :
(4-Chlorophenyl)phenylmethanone
5 G
21,80 €
100 G
48,70 €
21,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
21,80 €
100 G
48,70 €
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4COC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.66
Beilstein:
512043
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
crystals
Essai:
99%
21,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
crystals
pb
195-196 °C/17 mmHg (lit.)
Pf
74-76 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Clé InChI
UGVRJVHOJNYEHR-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Dongkun Yu et al.
Chemistry, an Asian journal, 14(19), 3350-3356 (2019-08-27)
Eutectic molecular liquids (EMLs) based on hydrogen-bonding interaction and π-π stacking were prepared. We found that the thermodynamic properties like initial decomposition temperature and glass transition temperature of EMLs are mainly dominated by the hydrogen bond donor, which is beneficial