1102963
USP
Cetirizine Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-{4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl}ethanol dihydrochloride
1 130,00 €
About This Item
1 130,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cetirizine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1ccc(cc1)C(N3CCN(CC3)CCO)c2ccccc2.Cl.Cl
InChI
1S/C19H23ClN2O.2ClH/c20-18-8-6-17(7-9-18)19(16-4-2-1-3-5-16)22-12-10-21(11-13-22)14-15-23;;/h1-9,19,23H,10-15H2;2*1H
Clé InChI
GBVPOZKTNXLKST-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable