1102929
USP
Cetirizine dihydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]acetic acid dihydrochloride
398,00 €
About This Item
398,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cetirizine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OC(COCCN1CCN(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC=CC=C3)CC1)=O.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H
Clé InChI
PGLIUCLTXOYQMV-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HRH1(3269)
Description générale
Application
- Cetirizine Hydrochloride
- Levocetirizine Dihydrochloride
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable