PHR3034
Meclizine Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
4-Chlorobenzhydrol
414,00 €
About This Item
414,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1377010
Famille d'API
meclizine
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 30 mg
Pf
58-60 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H11ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13,15H
Clé InChI
AJYOOHCNOXWTKJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable