PHR2069
Efavirenz Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
(4S)-6-Chloro-4-[(E)-2-cyclopropylvinyl]-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one
811,00 €
About This Item
811,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1234147
Famille d'API
efavirenz
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)[C@]2(OC(=O)Nc3c2cc(cc3)Cl)\C=C\C1CC1
InChI
1S/C14H11ClF3NO2/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,21-12(20)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-8H,1-2H2,(H,19,20)/b6-5+/t13-/m0/s1
Clé InChI
TWWHVRKXRMMRPN-GFUIURDCSA-N
1 of 4
Cet article | 1234147 | 1234125 | 1234136 |
---|---|---|---|
format neat | format neat | format neat | format neat |
Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
packaging pkg of 50 mg | packaging - | packaging - | packaging - |
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable