1234136
USP
Efavirenz Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
6-Chloro-2-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)quinoline
1 140,00 €
About This Item
1 140,00 €
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
efavirenz
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1c2c(nc(c1)C3CC3)ccc(c2)Cl
InChI
1S/C13H9ClF3N/c14-8-3-4-11-9(5-8)10(13(15,16)17)6-12(18-11)7-1-2-7/h3-7H,1-2H2
Clé InChI
CXGFIHCGWHSIQO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3