PHR3120
Pyridostigmine Bromide
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
Pyridostigmine bromide, 3-(Dimethylaminocarbonyloxy)-1-methylpyridinium bromide
164,00 €
About This Item
164,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1586009
Famille d'API
pyridostigmine
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 500 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Br-].CN(C)C(=O)Oc1ccc[n+](C)c1
InChI
1S/C9H13N2O2.BrH/c1-10(2)9(12)13-8-5-4-6-11(3)7-8;/h4-7H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
VNYBTNPBYXSMOO-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable