1234103
USP
Efavirenz
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(4S)-6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
efavirenz
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
ClC1=CC=C2C([C@@](C#CC3CC3)(C(F)(F)F)OC(N2)=O)=C1
InChI
1S/C14H9ClF3NO2/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,21-12(20)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2H2,(H,19,20)/t13-/m0/s1
Clé InChI
XPOQHMRABVBWPR-ZDUSSCGKSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Efavirenz Tablets
- Efavirenz Capsules
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable