Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
O9882
Sigma-Aldrich
Octyl β-D-glucopyranoside
BioXtra, ≥98% (GC)
Synonyme(s) :
n-Octyl glucoside, OGP
1 G
341,00 €
341,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
341,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H28O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.37
Beilstein:
84118
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
341,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
non-ionic
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioXtra
Essai
≥98% (GC)
Forme
powder
Poids mol.
micellar avg mol wt 25,000
Nombre d'agrégation
84
Impuretés
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Résidus de calcination
≤0.2%
CMC
20-25 mM (20-25°C)
Température de transition
cloud point >100 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.003%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.1%
Na: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Clé InChI
HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
Application
Détergent non ionique, dialysable, pour la solubilisation et l′isolement des protéines membranaires. Permet d′augmenter la résolution des protéines dans les gels 2D.
Octyl β --D-glucopyranoside has been used as a component of aqueous buffer containing NaCl, HEPES and chromogenic substrate for use in trypsin assays[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Potent, nonpeptide inhibitors of human mast cell tryptase. Synthesis and biological evaluation of novel spirocyclic piperidine amide derivatives.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 18(6), 2114-2121 (2008)
Chaoqun Yao et al.
Proteomics. Clinical applications, 4(1), 4-16 (2010-12-08)
About two million new cases of leishmaniasis with 50 000 associated deaths occur worldwide each year. Promastigotes of the causative Leishmania spp. develop from the procyclic stage to the highly virulent metacyclic stage within the sand fly vector. We hypothesized
Christine Ménager et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 26(19), 15453-15463 (2010-09-10)
The present study deals with the morphological modifications of giant dioleoyl phosphatidylcholine vesicles (DOPC GUVs) induced by the nonionic surfactant n-octyl β,D-glucopyranoside at sublytic levels, i.e., in the first steps of the vesicle-to-micelle transition process, when surfactant inserts into the
Kerry K Karukstis et al.
The journal of physical chemistry. B, 116(12), 3816-3822 (2012-03-06)
When mixed with water, n-octyl β-D-glucoside forms self-assembled nanostructures, several of which are liquid crystalline and all of which depend on the water/glucoside ratio and temperature. For practical use of these phases, a detailed understanding of the conditions under which
M Chisari et al.
British journal of pharmacology, 160(1), 130-141 (2010-04-24)
Some neurosteroids, notably 3alpha-hydroxysteroids, positively modulate GABA(A) receptors, but sulphated steroids negatively modulate these receptors. Recently, other lipophilic amphiphiles have been suggested to positively modulate GABA receptors. We examined whether there was similarity among the actions of these agents and