15S9
TERGITOL™
Type 15-S-9
Synonyme(s) :
Secondary alcohol ethoxylate
About This Item
Produits recommandés
Description
non-ionic
Niveau de qualité
Type
Type 15-S-9
Forme
liquid
Poids mol.
596 g/mol
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
52 ppm
Température de transition
cloud point 60 °C
pour point 9 °C
HLB
13.3
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Le tergitol™ 15-S-9 est un tensioactif non ionique linéaire qui appartient au groupe des alcools éthoxylés secondaires. Ce tensioactif liquide limpide est compatible avec les tensioactifs anioniques, cationiques et avec les autres tensioactifs non ioniques.
Application
- pour synthétiser de l'alumine mésoporeuse thermiquement stable.
- pour synthétiser du TiO2 poreux.
- avec du SDS, de l'éthanol et de l'eau pour les préparations en phase continue dans l'émulsification par électronébulisation.
- dans la synthèse de nanofibres de boehmite et d'alumine γ en forme de lattes.
Caractéristiques et avantages
- Propriété détergente supérieure
- Dissolution rapide et facilement rinçable
- Excellentes propriétés de manipulation et formulation
- Étroite plage de gélification
- Facilement biodégradable (OCDE 301E)
- Faible odeur
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
469.4 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
243 °C - open cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
Panorama des méthodes de lyse cellulaire et d'extraction protéique, comme la solubilisation par détergents, la lyse par congélation/décongélation, le choc osmotique, la sonication, la lyse cellulaire enzymatique et les techniques de fragmentation mécanique comme l'homogénéisation au Dounce, au Polytron ou au mortier et au pilon.