18842
Octyl-β-D-glucopyranoside 100 mM solution
Synonyme(s) :
Octyl-β-D-glucopyranoside solution, Detergent Screening Solution 03/Kit-No 66317
About This Item
Produits recommandés
Description
non-ionic
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
flow cytometry: suitable
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Clé InChI
HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves