Principaux documents
NIST2893
Ethanol solution
NIST® SRM® 2893, nominal mass fraction 0.08%
Synonyme(s) :
Ethanol solution, Ethyl alcohol
5 X 1.2 ML
1 000,00 €
1 000,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 X 1.2 ML
1 000,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
46.07
Beilstein:
1718733
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 000,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 5 x 1.2 mL
Fabricant/nom de marque
NIST®
Technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Chaîne SMILES 
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Autres remarques
Certified for the analytes listed below.
Ethanol
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable