NIST2895
Ethanol solution
NIST® SRM® 2895, nominal mass fraction 0.2%
Synonyme(s) :
Ethanol solution, Ethyl alcohol
743,00 €
About This Item
743,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 5 x 1.2 mL
Fabricant/nom de marque
NIST®
Technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Chaîne SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
SRM 2895_cert
SRM 2895_SDS
Autres remarques
Ethanol (C2H6O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable