Principaux documents
NIST2894
Ethanol solution
NIST® SRM® 2894, nominal mass fraction 0.1%
Synonyme(s) :
Ethanol solution, Ethyl alcohol
5 X 1.2 ML
734,00 €
734,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 X 1.2 ML
734,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
46.07
Beilstein:
1718733
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
734,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 5 x 1.2 mL
Fabricant/nom de marque
NIST®
Technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Chaîne SMILES 
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This Standard Reference Material (SRM) is a solution of ethanol in water at a nominal concentration of 0.1 % by mass. SRM 2894 is intended primarily for use in the calibration of instruments and techniques used for the determination of ethanol in blood. A unit of SRM 2894 consists of five 2-mL ampoules, each containing approximately 1.2 mL of solution. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 2894_cert
SRM 2894_SDS
Autres remarques
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Ethanol (C2H6O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1