C5070
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propanesulfonate hydrate
BioXtra, ≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
CHAPS
111,00 €
About This Item
111,00 €
Produits recommandés
Description
zwitterionic
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioXtra
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Poids mol.
614.88 g/mol (anhydrous basis)
Technique(s)
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
Impuretés
≤0.001% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
<0.04% DMF
Résidus de calcination
≤0.1%
Pf
157 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 0.1 M, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.05%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Chaîne SMILES
O.C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S.H2O/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36;/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41);1H2/t21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-;/m1./s1
Clé InChI
SJCUTFKCLFLIFE-JWTJKVBLSA-N
Description générale
Application
- 10mM CHAPS detergent has been used in the process of ion-exchange chromatography for improved purification.[2]
- 0.5 w/v of CHAPS is a component of high salt buffer in protein purification alongside HEPES, NaCl and EDTA.[3]
- HEPES buffer has been used as lysis buffer in immunoprecipitation, supplemented with 1% CHAPS.[4]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)